Merck
C60406
Sigma-Aldrich
2-氯-5-硝基三氟甲苯
97%
别名:
2-氯-5-硝基-α,α,α-三氟甲苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(NO2)CF3
CAS号:
分子量:
225.55
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
108 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.527 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-2-1-4(12(13)14)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
InChI 密鑰
HQROXDLWVGFPDE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup