Merck
C29002
Sigma-Aldrich
3-氯-1-丁烯
contains sodium/potassium carbonate as stabilizer, 97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CHClCH=CH2
CAS号:
分子量:
90.55
Beilstein:
1679232
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
包含
sodium/potassium carbonate as stabilizer
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
沸点
62-65 °C (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-3-4(2)5/h3-4H,1H2,2H3
InChI key
VZGLVCFVUREVDP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-16.6 °F - closed cup
闪点(°C)
-27 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)