Merck
C117609
Sigma-Aldrich
环丙基腈
98%
别名:
氰基环丙烷, 环丙腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H5CN
CAS号:
分子量:
67.09
Beilstein:
635790
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
沸点
135 °C (lit.)
密度
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
N#CC1CC1
InChI
1S/C4H5N/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI key
AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
104.0 °F - closed cup
闪点(°C)
40 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)