主要文件
BR90454
BRAND®采样斗,带倾口
capacity 500 mL, D × H 80 mm × 125 mm
别名:
PTFE, 采样吸头
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104118
NACRES:
NB.51
材料
PTFE
製造商/商標名
BRAND 90454
直徑 × 高度
80 mm × 125 mm
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)