Merck
Z359076
Nalgene® 便携冰盒
0°C Labtop cooler, Jr., transparent lid
别名:
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103025
NACRES:
NB.22
特點
Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes
製造商/商標名
Nalgene® DS5116-0012
長度 × 寬度 × 高度
151 mm × 108 mm × 125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Maintains 12 microtubes below 1°C for up to 3 1/2 hrs at room temperature.
由耐用的聚碳酸酯模塑而成,填充无毒的可冷冻凝胶。冰桶的方便替代品,用于保持试剂和酶的温度。同时保护关键样品免受冰柜中温度波动的影响。
圆顶盖允许储存较高的螺旋盖微管。盖子具有网格写入表面,用于样本识别。可堆叠。
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries