Merck
B1806
Sigma-Aldrich
亚苄基酞
别名:
3-亚苄基酞
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O2
CAS号:
分子量:
222.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
mp
99-102 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1OC(=C/c2ccccc2)\c3ccccc13
InChI
1S/C15H10O2/c16-15-13-9-5-4-8-12(13)14(17-15)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-10H/b14-10-
InChI key
YRTPZXMEBGTPLM-UVTDQMKNSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)