Merck
A-LMPN100
Sigma-Aldrich
AnteoBind Micro
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.22
一般描述
AnteoBind Micro开发用于将抗体和其他蛋白质与尺寸大于1 μm的磁性颗粒结合。它与几乎任何给电子基团(包括羧酸)形成强烈的多价相互作用。一旦添加了蛋白质,AnteoBind活化的颗粒就会迅速形成非常牢固但温和的结合相互作用。
AnteoBind Micro已被用于稳定激活许多颗粒。示例包括:M-270 Dynabeads®,Bangs ProMag®, JSR MS300羧基和Estapor® M1-200/20.
AnteoBind Micro与现有方法(例如EDC/NHS化学)或替代″预活化″方法(例如Epoxy或Tosyl)相比具有许多优势。AnteoBind是基于水的,可以替代您将使用EDC方法的干化学品。使用AnteoBind代替NHS/EDC化学试剂可节省多达3-4小时的实验室时间。实验表明,抗体的稳定性和功能性增加,背景降低。AnteoBind通过提供表面之间的均匀性来提高实验之间的可重复性。对于0.5 μm至1 μm的颗粒,推荐的AnteoBind产品为AnteoBind Sub-Micron。
应用
直径为>1 μm的颗粒的活化和耦合
特点和优势
  • 水基、活化剂和偶联剂,用于颗粒直径>1 μm
  • 传统化学方法(如NHS/EDC方法)的替代方法,更易于使用AnteoBind方案
  • 将试剂制备时间缩短3-4小时
  • 增加抗体功能
  • 低背景噪声
  • 实验间重现性高
法律信息
Anteobind is a trademark of AnteoTech Ltd
Dynabeads is a registered trademark of Invitrogen Dynal AS Corp
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ProMag is a registered trademark of Polysciences, Inc
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Key raw materials for lateral flow assays optimize IVD assay development for successful commercialization.