Merck
ALD00102
Sigma-Aldrich
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
别名:
(S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18N2O6
分子量:
310.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98% (HPLC)
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-10(12(17)18)8-9-6-4-5-7-11(9)16(20)21/h4-7,10H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChI key
BSHMNGMAJNWNBP-JTQLQIEISA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)