Merck
A76400
Sigma-Aldrich
3-氨基-1-丙醇
99%
别名:
3-氨基丙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO(CH2)3NH2
CAS号:
分子量:
75.11
Beilstein:
741855
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
2.59 (vs air)
蒸汽壓力
2.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
自燃溫度
770 °F
折射率
n20/D 1.4598 (lit.)
bp
184-187 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3-氨基-1-丙醇是一种直链伯链烷醇胺。
應用
3-氨基-1-丙醇常被用作分子连接物。 通常可用于:
  • 制备聚氨酯 和聚(丙醚亚胺)树枝状大分子。
  • 作为(-)-麻黄碱 A (龙胆苦苷),(-)-和 (+)-泰达那内酰胺。
  • 作为前体,通过 3-氨基-1-丙醇的选择性 O -或 N -芳基化和酰胺化反应合成多种重要的药物化合物。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
A paradigmatic change: linking fullerenes to electron acceptors.
Feng L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(29), 12190-12197 (2012)
N-heterocyclic carbene-catalyzed amidation of unactivated esters with amino alcohols.
Movassaghi M and Schmidt M A
Organic Letters, 7(12), 2453-2456 (2005)
N-versus O-arylation of aminoalcohols: Orthogonal selectivity in copper-based catalysts.
Shafir A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(12), 3490-3491 (2007)
5 `-Tethered stilbene derivatives as fidelity-and affinity-enhancing modulators of DNA duplex stability.
Dogan Z, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(15), 4762-4763 (2004)
Stereocontrolled total synthesis of (?)-ephedradine A (orantine).
Kurosawa W Kan T and Fukuyama T
Journal of the American Chemical Society, 125(27), 8112-8113 (2003)