等级
purum
方案
≥96.0% (TLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
储存温度
−20°C
SMILES字符串
NC1CCCCC1.Cc2c(C)c(c(C)c3CC(C)(C)Oc23)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C27H36N4O7S.C6H13N/c1-16-17(2)23(18(3)20-14-27(4,5)38-22(16)20)39(35,36)31-25(28)29-13-9-12-21(24(32)33)30-26(34)37-15-19-10-7-6-8-11-19;7-6-4-2-1-3-5-6/h6-8,10-11,21H,9,12-15H2,1-5H3,(H,30,34)(H,32,33)(H3,28,29,31);6H,1-5,7H2/t21-;/m0./s1
InChI key
VDQHDVIYBBISOZ-BOXHHOBZSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3