主要文件
933430
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 12 mm
别名:
Metal Discs
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111761
NACRES:
NA.23
圆盘直径
12 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
EMS techware
应用
12MM Specimen Metal Discs are used for the Atomic Force Microscope. These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)