Merck
92176
Sigma-Aldrich
3,4,5-三甲氧基苄氯
≥98.0% (AT)
别名:
5-(氯甲基)邻苯三酚三甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13ClO3
CAS号:
分子量:
216.66
Beilstein:
911181
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (AT)
表单
crystals
mp
60-63 °C
溶解性
methanol: 0.1 g/mL, clear
官能团
chloro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cc(CCl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
InChI key
XXRUQNNAKXZSOS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)