主要文件
914045
Sigma-Aldrich
Peptide-RGD bioink preparation solution B
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352201
形狀
solution
成份
Preparation solution B (20mL)
儲存溫度
2-8°C
應用
Peptide - RGD bioink preparation solution B is a dilution and reconstitution solution for use with Peptide - RGD bioink (prod no.914444)
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)