Merck
227994
Sigma-Aldrich
双(二亚苄基丙酮)钯(0)
别名:
Pd(dba)2, 双(二苄亚基丙酮)钯(0)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)2Pd
CAS号:
分子量:
575.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Pd].O=C(/C=C/c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2.O=C(/C=C/c3ccccc3)\C=C\c4ccccc4
InChI
1S/2C17H14O.Pd/c2*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;/h2*1-14H;/b2*13-11+,14-12+;
InChI 密鑰
UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N
一般說明
双(二亚芐基丙酮)钯(Pd(dba)2)是一种空气稳定的Pd0 复合物。它是用于合成烯丙基取代环戊二烯的试剂。它是一种均相催化剂。它可以在温和条件下通过各种亲核试剂的作用催化乙酸烯丙酯的烷基化。
應用
双(二亚芐基丙酮)钯(Pd(dba)2)在下列研究中被用作催化剂:
  • 通过使用新戊基膦配体使芳基溴化物与烯烃发生Heck偶联反应,合成异构体2-芳基-2,5-二氢呋喃。
  • 三氟乙酸苄酯和2,3-二氢呋喃亚磷酰胺配体的Heck反应。
  • 稳定阴离子的烯丙基化。
  • 烯丙基、链烯基和芳基卤化物与有机锡化物的交叉偶联。
  • 乙烯基卤代物与链烯基锌类化合物的交叉偶联。
  • 链烯基和芳基卤化物的羰基化。
  • 与环硫脲配体一起将醇高效氧化成醛和酮。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Cuerva, J. M.; Gomez-Bengoa, E.; et al
The Journal of Organic Chemistry, 62, 7540-7540 (1997)
Tetrahedron Letters, 22, 1399-1399 (1981)
Xiaoxiang Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(16), 5182-5191 (2004-04-22)
A general procedure for the palladium-catalyzed arylation of trimethylsilyl enolates of esters and imides is reported. In the presence of ZnF2 or Zn(O-t-Bu)2 as an additive, the trimethylsilyl enolates of esters, including those bearing alpha-alkoxy derivatives, underwent arylation in high
Arentsen, K.; Caddick, S.et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3511-3511 (2004)
Macsari, I.; Hupe, E.; Szabo, K. J.
The Journal of Organic Chemistry, 64, 9547-9547 (1999)