化驗
≥95.0% (TLC)
形狀
flakes
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4.ClH/c1-10(2,3)15-8(12)6-5-7(11)9(13)14-4;/h7H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI 密鑰
YIFPACFSZQWAQF-FJXQXJEOSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3