Merck
902837
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-N-(1-phenylethylidene)benzenamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H15NO
CAS号:
分子量:
225.29
分類程式碼代碼:
12352005
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
85 °C
官能基
amine
phenyl
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C15H15NO/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)16-14-8-10-15(17-2)11-9-14/h3-11H,1-2H3
InChI 密鑰
WATIYJMFKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)