Merck
902322
Sigma-Aldrich
咖啡因-三甲基-13C3
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C5H10N4O2
CAS号:
分子量:
197.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
同位素纯度
≥99 atom % 13C
方案
≥99% (CP)
表单
solid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
234-236.5 °C (lit.)
适用性
endotoxin tested
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-VMIGTVKRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
仅供研发使用。&不可用于药物、家庭或其他用途。任何其他用途均由最终用户自行负责。
在细分包装之前,先对大包装产品进行内毒素检测。该大包装测试不保证细分或重新包装的等分试样在客户收到或使用时是无内毒素的,也不意味着适用于任何特定目的。如果该产品在预期应用中必须无内毒素,则应在实际使用前对产品进行测试。
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)