Merck
C-082
Supelco
咖啡因-13C3 标准液 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
咖啡因-三甲基-13C3 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C5H10N4O2
分子量:
197.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
1.0 mg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-VMIGTVKRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这种稳定标记的内标适用于尿液药物测试、临床毒理学、膳食补充剂检验或同位素稀释方法的尿液、血清或膳食补充剂中咖啡因水平的LC/MS或GC/MS定量。 咖啡因是许多植物中天然存在的一种生物碱化合物。咖啡因是中枢神经系统(CNS)和代谢刺激剂,同时也是利尿剂。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)