Key Documents
901975
Sigma-Aldrich
喷墨打印用SunTronic® 银纳米颗粒
sintering temperature 100 - 150°C
别名:
SunTronic®EMD5800, 导电墨水, 银墨水
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ag
分子量:
107.87
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.23
描述
Silver content: 45-50%
Sintering temperature: 100 - 150°C for 10 – 60 min
Solid content: 48-52%
Volume Resistivity: 5 – 25 uΩcm
形狀
liquid
表面張力
25-28 dyn/cm
黏度
6-8 cP (Brookfield)
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SunTronic® Nanosilver EMD5800系列适用于各种基材上导电痕迹的非接触印刷。
EMD5800是一种油基纳米颗粒油墨,在低温烧结条件下具有优良的导电性,以及稳定的喷射性能和对温度敏感塑料的粘附性。
它可用于制造触控面板显示器、印刷RFID天线、智能卡、传感器、防伪标签、触控开关等印刷电子应用。
注意
储存
建议冷藏温度为5 ~ 15℃。建议在制冷后搅拌,以确保适当的分散。
印刷
EMD5800是作为即时使用的油基油墨供应的,可以在各种沉积打印机上打印,并通过各种适合油基油墨的压电DOD喷墨喷头喷射,尽管在每种情况下需要验证完整的喷头兼容性
烧结
对于不同的墨膜厚度,烧结条件可能发生变化。典型的烧结温度范围为100-200°C,这取决于基材的耐温性。烧结时间可从10-60分钟。较高的烧结温度和/或较长的烧结时间可以降低电阻。
法律資訊
SunTronic is a registered trademark of Sun Chemical, Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
156.2 °F
閃點(°C)
69 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.