Merck
所有图片(4)
主要文件
730793
Sigma-Aldrich
胶态银溶液
nanoparticles, 20 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
别名:
Colloidal silver
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ag
CAS号:
分子量:
107.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
nanoparticles
质量水平
包含
sodium citrate as stabilizer
浓度
0.02 mg/mL in aqueous buffer
折射率
n20/D 1.333
粒径
20 nm (TEM)
密度
0.986 g/mL at 25 °C
荧光
λem 401 nm FWHM 66 nm
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
我们的20 nm银纳米粒子非常适合生物传感和荧光成像应用。这些球形粒子在水性柠檬酸盐缓冲液中稳定,可防止聚集。在特定波长激发时,银纳米粒子由于其表面的传导电子发生集体振荡(称为表面等离子体共振 (SPR)),因此可以有效吸收和散射光。与吸收较长波长(500+ nm)的金纳米粒子不同,银纳米粒子吸收波长较短(400-450 nm)。我们的纳米粒子粒径为 20 nm,由于其高单分散性,其峰值吸收波长(λ)为 400 nm,半峰全宽 (FWHM) 为 66 nm。这些光电特性与高表面积相结合,使它们能够有效检测生物分子、病原体和环境污染物。
应用
  • 磺胺类药物在胶体银分散体上的表面增强拉曼分析。:研究探讨了胶体银分散体在磺胺类药物表面增强拉曼散射(SERS)分析中的应用。该研究证明了银纳米颗粒在增强拉曼信号方面的潜力,使其成为检测和分析低浓度药物的宝贵技术(Sutherland et al., 1990)。
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lingting Huang et al.
Mikrochimica acta, 187(10), 563-563 (2020-09-14)
A paper-based visual fluorescence immunoassay is presented for the detection of matrix metalloproteinase-7 (MMP7) that is related to renal cancer. The method is based on the distance-dependent fluorescence quenching of CdTe quantum dots (QDs) on a nitrocellulose membrane by Ag+ following a sandwich-type immunoreaction
商品
银纳米材料具有独特的物理、化学以及光学性质,目前正在用于各种的生物应用。
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
查看所有结果