表单
viscous liquid (paste)
粘度
4,400-6,400 mPa.s(20 °C) (at 100 s-1)
6,400-10,000 mPa.s(20 °C) (at 40 s-1)
容量
55±5 % loading (Nanoparticles loading)
储存温度
2-8°C
一般描述
为印刷电子市场开发的 Smart′Ink S-CS21303 导电油墨特别适合在极低的固化温度下需要高导电率和高分辨率的应用。这种基于银的油墨非常适合在柔性基材上设计导电轨道,适用于生产用于物联网应用(HF、UHF)的天线。
该油墨已开发用于解决要求极低固化温度的应用。
该油墨已开发用于解决要求极低固化温度的应用。
产品优势:
- 超高导电性。
- 超低固化温度,适用于柔性基材上的印刷。
- 非CMR墨水。
- 弯曲时导电性不变。
- 兼容各种固化工艺,包括光子、红外、低真空烘箱和热处理。
- 在各种柔性基材(PET,Kapton® …)上具有良好的附着力。
其他说明
电阻率:≤每 25 μm 1 mΩ/sq(在 PET 上丝网印刷,在 200°C/5 分钟下固化)
≤每 25 μm 3 mΩ/sq(在 PET 上丝网印刷,在 120 °C/5 分钟下固化)
≤每 25 μm 4 mΩ/sq(在 PET 上丝网印刷,在 80 °C/5 分钟下固化)
≤每 25 μm 5 mΩ/sq(在 PET 上丝网印刷,在 60 °C/5 分钟下固化)
≤每 25 μm 3 mΩ/sq(在 PET 上丝网印刷,在 120 °C/5 分钟下固化)
≤每 25 μm 4 mΩ/sq(在 PET 上丝网印刷,在 80 °C/5 分钟下固化)
≤每 25 μm 5 mΩ/sq(在 PET 上丝网印刷,在 60 °C/5 分钟下固化)
制备说明
一般处理指南:
- 使用前需要搅拌 Smart′Ink S-CS21303 导电油墨。
- 即用型。无需使用稀释剂。
法律信息
Genes′Ink 的产品
Kapton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
199.4 °F
闪点(°C)
93 °C