反应适用性
reaction type: click chemistry
存货情况
available only in USA
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C#CCCC1(N=N1)CCC(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-2-3-5-8(9-10-8)6-4-7(11)12/h1H,3-6H2,(H,11,12)
InChI key
JRNSKSYASHYNCM-UHFFFAOYSA-N
应用
这种用于化学探针合成的三功能结构单元包含光活化的重氮基、炔烃标签和羧酸合成柄。当通过其酸连接基连接到配体或药效基团上时,该结构单元针对通过炔烃标签具备下游应用潜力的生物靶标可实现UV诱导的共价修饰。可单独或与其他多功能构建单元并行使用以发现适合于您的化学生物学实验的最佳探针。
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Self-react. C
储存分类代码
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3