化驗
≥95%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: click chemistry
儲存溫度
−20°C
應用
用于化学探针合成的这种三功能结构单元包含光活化的重氮基、炔烃标签和碘合成柄。当通过其碘化的连接基连接至配体或药效基团上时,该结构单元可实现紫外线诱导的生物靶标的共价修饰,并可能通过炔烃标签用于下游应用中。单独使用或与其他多功能结构单元并行使用,以发现适合您化学生物学实验的最佳探针。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3