描述
topographic height: 1-2.0 nm
表单
suspension
浓度
1 mg/mL in H2O
颜色
colorless
直径
<5 nm
荧光
λex 350 nm; λem 445 nm FWHM 65 nm, quantum yield >65%
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 荧光增白剂。
- 安全应用的标志物。
- 生物成像标记。
- 荧光聚合物。
- 抗菌、抗生物污染、消毒系统。
- 重金属、湿度和压力传感器。
- 电池。
- 闪存设备。
- 光电设备。
- 发光二极管。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
其他客户在看
商品
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
阐释了石墨烯量子点的属性、合成及应用。GQD具有无毒性、良好溶解性、稳定的光激发光以及更好的表面接枝属性等优势。
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.