主要文件
86399
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Phe-Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
别名:
聚合物键合型 Fmoc-L-苯丙氨酸 4-[聚(乙烯氧)]苄酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
产品线
TentaGel
质量水平
表单
solid
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
标记范围
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
粒径
~90 μm
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
法律信息
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)