Merck
855472
Sigma-Aldrich
S-甲基- L -半胱氨酸
97%
别名:
(R)-2-Amino-3-(methylmercapto)propionic acid, SMLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SCH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
135.18
Beilstein:
1721675
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
光學活性
[α]20/D −30°, c = 1 in H2O
SMILES 字串
CSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c1-8-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
IDIDJDIHTAOVLG-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)