主要文件
83711
Sigma-Aldrich
活性炭负载铑
5% rhodium (Rh) basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
反应适用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
浓度
5% Rh
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)