Merck
680710
Sigma-Aldrich
碳负载铑
Evonik NOBLYST® P3053 5% Rh
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Rh
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
solid
反应适用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
标记范围
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit excludes wt. of H2O
基质
carbon, wet support
SMILES字符串
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
法律信息
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.