Merck
80940
Sigma-Aldrich
特戊酰基乙酸乙酯
≥97.0% (GC)
别名:
4,4-二甲基-3-氧代戊酸乙酯, 4,4-二甲基-3-氧戊酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCOCH2COOC2H5
CAS号:
分子量:
172.22
Beilstein:
1767555
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.432
bp
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.967 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-8(11)6-7(10)9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
VUYNTIDSHCJIKF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)