Merck
805726
Sigma-Aldrich
聚(D,L-丙交酯-co-乙交酯)
lactide:glycolide 50:50, Mw 45,000 g/mol
别名:
PLGA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
描述
degradation timeframe: <3 months
质量水平
表单
crystals
分子量
Mw 45,000 g/mol
组成
lactide:glycolide, 50:50
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3.C2H4O3/c1-2(4)3(5)6;3-1-2(4)5/h2,4H,1H3,(H,5,6);3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于制备用于生物医学应用的控释纳米颗粒或支架的聚合物。
特点和优势
控释生物活性剂、缝线和可生物吸收植入器件。
外形
具有生物相容性且可生物降解的聚合物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)