Merck
802980
Sigma-Aldrich
5-Ethynylpyrimidine
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4N2
分子量:
104.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
powder
mp
80 °C
SMILES字符串
C#CC1=CN=CN=C1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-3-7-5-8-4-6/h1,3-5H
InChI key
GFVQKBROKWSUNG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1