表单
dispersion
liquid
eq. wt.
870±40 g/mol (SO3H)
组成
25% in water
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
浓度
>24 % (w/w)
环保替代产品分类
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Aquivion® PFSA 分散体源自 Syensqo 集团工业化生产的四氟乙烯和磺酰氟乙烯基醚(SFVE)(CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2F)的短侧链(SSC)共聚物。由此产生的全氟聚合物具有磺酸形式(SO3H)的官能团。Aquivion® D79-25BS是一种等效重量(EW)为790克/当量的全氟磺酸(PFSA)离聚体分散体。离子聚合物的EW代表提供1摩尔可交换质子所需的聚合物重量,与离子交换容量(IEC)成反比。这种分散体经过化学稳定处理,聚合物端基的很大一部分转化为惰性的三氟甲基(CF3)构型,从而延长了聚合物的使用寿命。Aquivion® D79-25BS的聚合物浓度为 25 wt%,溶剂体系中99%以上为水,不含醚类。
我们竭诚为您带来符合一项或多项绿色化学12项原则要求的绿色替代产品。该产品已改进过能效,设计用作质子交换膜 (PEM) 燃料电池。点击此处以获取更多信息。
应用
Aquivion® PFSA树脂的超酸性,结合高官能团浓度和电化学稳定性,使其成为多相催化剂的重要组成部分。由于这些树脂在低吸水率下具有出色的质子传导性,因此在研究中经常被用作燃料电池和水电解器质子交换膜(PEM)催化剂层中的离子粘合剂。此外,这些树脂还可用于制造分离膜(PEM),既可作为独立材料使用,也可用PTFE增强。它们在某些情况下也适用于特殊含氟聚合物的表面,用以提高润湿性。Aquivion® D87-25BS具有短侧链,当量重量适中,是一种很有前途的离聚体,可实现催化活性和稳定性的平衡。等效重量较高的离子聚合物(如 D87-25BS)在长期电化学稳定性测试中表现出更高的耐久性。D87-25BS 具有耐高侵蚀性化学环境(包括低 pH 值、强氧化剂和强还原剂)的特性,通常用作碳载体上铂族催化剂的粘合剂,用于氧进化或氧还原反应。
特点和优势
- 超高浓度的官能团,具有很强的质子(或Na+, K+, Li+等)导电性
- 在80 ºC以上的高温下具有很高的软化点
- 具有很强的保水性,在低湿度条件下可以为使用这种分散材料的膜或催化剂油墨提供更好的燃料电池操作
法律信息
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
商品
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.
将水通过电化学的方法转化为氢和氧的发展,主要是通过开发新材料并了解质子交换膜燃料电池(PEMFC)在运行过程中的降解机理实现的。