燃料电池膜和材料
作为可持续的可再生能源,燃料电池通过富氢燃料源与氧气之间的逆电解反应产生电能。相对于传统的内燃机,燃料电池的工作效率更高,排放量更低,通常只会生成热量和水(废弃物)。这种清洁高效的电源可以按比例放大以用于发电厂,也可以按比例缩小以用于交通或用作便携式电源。当前的研究集中在提高燃料电池技术的性能和耐用性,同时降低成本,例如开发离子交换膜电解质和改进膜电极组件。
我们的燃料电池和膜材料具有卓越的性能,例如燃料电池组件的高质子传导性,高化学稳定性和热稳定性,以及低透气性。我们可以为您提供铂和铂合金,铂掺杂催化剂以及替代性铂沉积材料,以获得高活化燃料电池催化剂。
相关产品资源
- Article: Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cells
质子交换膜(PEM)燃料电池由两个电极和一种导电电解质组成,可在相对较低的温度下运行。
- Article: Materials for Thin Film Solid Oxide Fuel Cells (TF-SOFCs)
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.
- Article: Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
- Article: Perfluorosulfonic Acid Membranes for Fuel Cell and Electrolyser Applications
将水通过电化学的方法转化为氢和氧的发展,主要是通过开发新材料并了解质子交换膜燃料电池(PEMFC)在运行过程中的降解机理实现的。