Merck
802611
Sigma-Aldrich
阳离子交换树脂
coarse powder, PFSA eq. wt. 790 g/mole SO3H, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer
别名:
Aquivion® SO3H, 四氟乙烯-全氟(3-氧杂-4-戊烯磺酸)共聚物,乙磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CF2CF(OCF2CF2SO3H)]m[CF2CF2]n
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
NACRES:
NA.23
质量水平
表单
coarse powder
包含
CF3 polymer chain ends as stabilizer
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Aquivion® PFSA PW系列级是基于Solvay Specialty Polymers工业生产的四氟乙烯和磺酰氟乙烯基醚(SFVE) CF2=CF2-O-(CF2)2-SO2F的短侧链(SSC)共聚物的粗粉。所得全氟聚合物′官能团为其磺酸形式,SO3H。
应用
  • Aquivion® PW79S酸性粉末表现出浓缩的离子阳离子交换能力,并且可以在常规交换树脂显示出不足的耐化学性的条件下使用。
  • 鉴于树脂′具有许多活性基团的超强酸功能,它也可以直接使用或用作复合结构的活性成分,作为非均相催化剂。如公开文献中已经描述的,这包括广泛的有机合成和各自的反应机制。
法律信息
Solvay Specialty Polymers USA LLC的产品。
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.
将水通过电化学的方法转化为氢和氧的发展,主要是通过开发新材料并了解质子交换膜燃料电池(PEMFC)在运行过程中的降解机理实现的。