Merck
802492
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
别名:
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC3H6O4
分子量:
119.08
UNSPSC代码:
12142200
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
≥99 atom % 13C
质量水平
方案
≥95% (CP)
表单
liquid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+1
SMILES字符串
OCC(O1)CO[13C]1=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)