Merck
490423
Sigma-Aldrich
油酸-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2H
CAS号:
分子量:
283.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.4595 (lit.)
沸点
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i18+1
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-OLLJCFGNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)