Merck
796603
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromopyrazine
95% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2Br2N2
CAS号:
分子量:
237.88
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95% (GC)
表单
solid
官能团
bromo
SMILES字符串
BrC1=CN=C(Br)C=N1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h1-2H
InChI key
KIYKHEOWZLJZSB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1