Merck
631493
Sigma-Aldrich
三环己基膦四氟硼酸盐
97%
别名:
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H11)3P · HBF4
CAS号:
分子量:
368.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Arylations
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
164 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.[H][P+](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h16-18H,1-15H2;/q;-1/p+1
InChI 密鑰
MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
一般說明
三环己基膦四氟硼酸盐(PCy3·HBF4) 是一种价廉、气稳的膦配体,常用于交叉偶联反应。
應用
三环己基膦四氟硼酸盐可用于以下工艺:
  • 作为通过微波辅助直接芳基化制备 C-高阿朴啡生物碱的配体。
  • 聚-\ [9,9-双(3-丙酰胺-2-甲基丙磺酸)芴]--(4,4′) 的合成-二苯基)(PFDBSO 3 H),它能被用作模板和掺杂代理人为提高聚 (3,4-乙烯二氧噻吩) (PEDOT) 膜的电导率。
  • 为了改善钯催化的 MIDA 硼酸酯与活性较低的烯基甲苯磺酸盐之间的 Suzuki-Miyaura 交叉偶联反应的反应性。
与 Ru (cod) Cl 二聚体配合使用,催化醇与胺的脱氢偶联形成酰胺键。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis and characterization of PEDOT aqueous dispersions with sulfonated polyfluorene as a template and doping agent.
Gu J, et al.
Reactive functional Polymers, 100, 83-88 (2016)
Synthesis of C-homoaporphines via microwave-assisted direct arylation.
Chaudhary S and Harding WW.
Tetrahedron, 67(3), 569-575 (2011)
Suzuki-Miyaura cross-coupling of alkenyl tosylates with alkenyl MIDA boronates.
Luthy M and Taylor RJK.
Tetrahedron Letters, 53(27), 3444-3447 (2012)
商品
We are proud to offer a number of products used in catalytic amidation technology.