Merck
78960
Sigma-Aldrich
苯基炔丙基醚
technical, ≥90% (GC)
别名:
3-苯氧基-1-丙炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HC≡CCH2OC6H5
CAS号:
分子量:
132.16
Beilstein:
2040910
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical
方案
≥90% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.535
密度
1.030 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
phenoxy
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C#CCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
InChI key
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
168.8 °F - closed cup
闪点(°C)
76 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)