Merck
300810
Sigma-Aldrich
四氢-2-(2-丙炔氧基)-2H-吡喃
98%
别名:
(2-Propynyloxy)tetrahydropyran, (±)-Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran, 1-(2′-Tetrahydropyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydro-2H-pyranyloxy)-2-propyne, 1-(Tetrahydropyranyloxy)prop-2-yne, Oct-2-yne-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O2
CAS号:
分子量:
140.18
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
沸点
63-65 °C/9 mmHg (lit.)
密度
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
ether
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C#CCOC1CCCCO1
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-9-8-5-3-4-7-10-8/h1,8H,3-7H2
InChI key
HQAXHIGPGBPPFU-UHFFFAOYSA-N
一般描述
通过金属化作用在炔键碳位形成的阴离子可与多种亲电试剂反应。
应用
Tetrahydro-2-(2-propynyloxy)-2H-pyran was used in preparation of 1,3-dienyl acetal.
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
138.2 °F - closed cup
闪点(°C)
59 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 19, 9-9 (1986)
A facile synthetic method of a-quaternary-?, ?-unsaturated aldehydes via the stereoselective 1, 4-elimination and a-regioselective Ferrier reaction
Tayama E and Hashimoto R
Tetrahedron Letters, 48(45), 7950-7952 (2007)