Merck
78927
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-苯基-2-丙醇
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(S)-(+)-α-甲基苯乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12O
CAS号:
分子量:
136.19
Beilstein:
2553541
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +41±1°, c = 5.3% in benzene
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
折射率
n20/D 1.521
bp
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
WYTRYIUQUDTGSX-QMMMGPOBSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)