Merck
779652
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthalene
≥95.0% (HPLC)
别名:
(R)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H16Br2O2
CAS号:
分子量:
472.17
Beilstein:
4712472
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
lumps
光学纯度
enantiomeric excess: ≥98.0%
SMILES字符串
COc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(OC)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C22H16Br2O2/c1-25-21-17(23)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24)22(20)26-2/h3-12H,1-2H3
InChI key
DFTUKDIMHCCQIT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)