About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8CuF3N2
CAS号:
分子量:
312.76
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
90%
表单
solid
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C12H8N2.CF3.Cu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;2-1(3)4;/h1-8H;;
InChI key
CUQZQRIIFNWQSJ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
(1,10-邻二氮杂菲)(三氟甲基)铜(I) [(Phen)Cu-CF3]可如此制备: 用1,10-邻二氮杂菲处理[CuOt-Bu]4 ,然后添加(三氟甲基)三甲基硅烷(CF3TMS)。它是一种易于处理、热稳定的单组分试剂。
应用
Trifluoromethylator是一种新型芳烃三氟甲基化试剂(Phen)Cu-CF3
(Phen)Cu-CF3可用作芳基碘化物的三氟甲基化试剂。富电子和缺电子的碘芳烃,以及空间受阻的碘芳烃,在温和条件下发生高产率反应。耐受亲电子基团,包括醛、硝基、酮和酯。该试剂的底物范围广,而且对三氟甲基化反应具有广泛的适用性。
也可用于有机硼试剂的氧化三氟甲基化,以及末端炔烃的C-H活化。
(Phen)Cu-CF3可用作芳基碘化物的三氟甲基化试剂。富电子和缺电子的碘芳烃,以及空间受阻的碘芳烃,在温和条件下发生高产率反应。耐受亲电子基团,包括醛、硝基、酮和酯。该试剂的底物范围广,而且对三氟甲基化反应具有广泛的适用性。
也可用于有机硼试剂的氧化三氟甲基化,以及末端炔烃的C-H活化。
法律信息
Trifluoromethylator is a registered trademark of Catylix, Inc
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
(1, 10-Phenanthroline)(trifluoromethyl) copper (I)
Qing F-L
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 1-4 (2001)
A broadly applicable copper reagent for trifluoromethylations and perfluoroalkylations of aryl iodides and bromides.
Hiroyuki Morimoto et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(16), 3793-3798 (2011-03-29)
相关内容
Professor Hartwig's research focuses on the discovery and understanding of new reactions catalyzed by transition metal complexes.