Merck
775495
Sigma-Aldrich
3-Methoxypiperidine hydrochloride
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO · HCl
分子量:
151.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
powder
mp
108-112 °C
官能团
ether
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COC1CNCCC1.Cl
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c1-8-6-3-2-4-7-5-6;/h6-7H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
ZRDDHBSVIQRILE-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)