方案
96%
表单
solid
mp
140-142 °C
官能团
aldehyde
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[nH]1c2c(c(c1C=O)C)cccc2
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)11-10(7)6-12/h2-6,11H,1H3
InChI key
GHSUORIVDBPKKQ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3