Merck
774421
Sigma-Aldrich
5-(乙氧基甲基)呋喃-2-甲醛
97%
别名:
2-甲酰基-5-乙氧基甲基呋喃, 5-(乙氧基甲基)呋喃-2-甲醛, 5-乙氧甲基糠醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10O3
CAS号:
分子量:
154.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.511
bp
267-274 °C/760 mmHg
密度
1.099 g/mL at 25 °C
官能基
aldehyde
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOCc1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-10-6-8-4-3-7(5-9)11-8/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI 密鑰
CCDRPZFMDMKZSZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)