官能团
aldehyde
carboxylic acid
质量水平
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[o]1c(ccc1C=O)C(=O)O
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
InChI key
SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)