方案
95%
表单
solid
mp
334-338 °C
SMILES字符串
c1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cccs3
InChI
1S/C11H8N2S/c1-2-5-9-8(4-1)12-11(13-9)10-6-3-7-14-10/h1-7H,(H,12,13)
InChI key
XXCGVPNWMZKOER-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3