Merck
703826
Sigma-Aldrich
2-溴-1H-苯并咪唑
97%
别名:
2-溴-1H-苯并[d]咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrN2
CAS号:
分子量:
197.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
191-196 °C
SMILES 字串
Brc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI 密鑰
PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3