Merck
772046
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-His(Trt)-OH
97% (HPLC)
别名:
Fmoc-N(im)-trityl-D-histidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H33N3O4
分子量:
619.71
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
品質等級
化驗
97% (HPLC)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]22/D -85.0°, c = 1% in chloroform
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
141-146 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H](Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)NC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m1/s1
InChI 密鑰
XXMYDXUIZKNHDT-DIPNUNPCSA-N
相關產品
产品编号
说明
价格
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Seon-Yeong Kwak et al.
Amino acids, 46(12), 2777-2785 (2014-09-15)
Caffeic acid (CA) is one of the antioxidants found in plants, which protects vascular cells against vascular injuries from oxidative stress. In our previous study, caffeoyl-prolyl-histidine amide (CA-L-Pro-L-His-NH2; CA-PH; a CA derivative) was synthesized, which exhibited a strong antioxidant activity